グレード
SAJ special grade
アッセイ
≥99.0%
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI Key
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 中間周波数ラマン差スペクトルを用いたトレハロース二水和物選択的脱水反応生成物の説明と予測:この研究では、中間周波数ラマン差スペクトルを用いて、D-(+)-トレハロース二水和物の選択的脱水反応で生成された生成物を分析・予測し、脱水反応過程におけるその構造変化に関する洞察を提供しています(Fan et al., 2024)。
- トレハロース二水和物の熱脱水における物理幾何学的動力学の側面:この研究では、D-(+)-トレハロース二水和物の熱脱水の動力学的および幾何学的側面を調査し、熱条件下での安定性と変換についての詳細な知見を提供しています(Hara et al., 2022)。
- トレハロースおよびその二水和物:固体から溶液状態へのテラヘルツ波による洞察:この論文では、テラヘルツ時間領域分光法を利用して、固体および溶液状態における D-(+)-トレハロース二水和物の分光特性を調査し、その挙動を比較するとともに、密度汎関数理論シミュレーションによる包括的な分析を行っています(Zhang et al., 2024)。
- 283.15~328.15 K における水+イソプロパノール/1-プロパノール/tert-ブタノール溶媒へのトレハロース二水和物のオイルアウトと溶解性:この研究では、さまざまな溶媒混合液における D-(+)-トレハロース二水和物の溶解度とオイルアウト挙動をさまざまな温度で調査し、異なる溶媒系での応用に役立つ貴重なデータを提供しています(Yu et al., 2020)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
30-3670-2-25G-J:
Alan Twomey et al.
International journal of pharmaceutics, 487(1-2), 91-100 (2015-04-19)
In frozen and lyophilized systems, the biological to be stabilized (e.g. therapeutic protein, biomarker, drug-delivery vesicle) and the cryo-/lyo-protectant should be co-localized for successful stabilization. During freezing and drying, many factors cause physical separation of the biological from the cryo-/lyo-protectant
Sabine Ullrich et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 104(6), 2040-2046 (2015-04-03)
The importance of cake adhesion to the inside vial wall during lyophilization of amorphous trehalose cakes was determined by using hydrophobized vials. The degrees of cake shrinkage and cracking were determined independently by photographic imaging of the cake top surface
Joachim Schaefer et al.
International journal of pharmaceutics, 489(1-2), 124-130 (2015-05-06)
The inactivation of catalase during spray-drying over a range of outlet gas temperatures could be closely represented by the Arrhenius equation. From this an activation energy for damage to the catalase could be calculated. The close fit to Arrhenius suggests
Anke Sass et al.
Drug development and industrial pharmacy, 40(6), 749-757 (2013-04-20)
The spray-drying behaviour of 16 water-miscible organic solvents on a bench-scale machine (Büchi B290 with inert loop) was determined under mild-to-moderate process conditions, namely inlet gas temperature of 130 °C and liquid feed flow rate of ≤3 mL/min. The solvents with boiling
Shing Fung Chow et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 94, 436-449 (2015-07-06)
The influence of critical operating parameters on the Flash Nanoprecipitation (FNP) and resulting material properties of curcumin (CUR) nanoparticles has been evaluated using a confined impinging jets-with-dilution mixer (CIJ-D-M). It has been shown that the mixing rate, molecular weight of