溶解性
ethanol: soluble 10 mM
DMSO: soluble 25 mM
chloroform/methanol: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
品質水準
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(=C/c1ccc(cc1)C(O)=O)c2ccc3c(c2)C(C)(C)CCC3(C)C
InChI
1S/C24H28O2/c1-16(14-17-6-8-18(9-7-17)22(25)26)19-10-11-20-21(15-19)24(4,5)13-12-23(20,2)3/h6-11,14-15H,12-13H2,1-5H3,(H,25,26)/b16-14+
InChI Key
FOIVPCKZDPCJJY-JQIJEIRASA-N
遺伝子情報
human ... RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916) , RXRA(6256) , RXRB(6257) , RXRG(6258)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T3757-VAR:
T3757-10MG:
T3757-10MG-PW:
T3757-BULK:
T3757-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.