Merck
G5172
Sigma-Aldrich
GW4064
≥97% (HPLC)
別名:
3-(2,6-ジクロロフェニル)-4-(3'-カルボキシ-2-クロロスチルベン-4-イル)オキシメチル-5-イソプロピルイソオキサゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H22Cl3NO4
CAS番号:
分子量:
542.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)c1onc(c1COc2ccc(\C=C\c3cccc(c3)C(O)=O)c(Cl)c2)-c4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/C28H22Cl3NO4/c1-16(2)27-21(26(32-36-27)25-22(29)7-4-8-23(25)30)15-35-20-12-11-18(24(31)14-20)10-9-17-5-3-6-19(13-17)28(33)34/h3-14,16H,15H2,1-2H3,(H,33,34)/b10-9+
InChI Key
BYTNEISLBIENSA-MDZDMXLPSA-N
詳細
GW4064は合成イソオキサゾールで、ファルネソイドX受容体(FXR)の細胞機能および生理学的機能を解読するために使用されます。エストロゲン受容体関連受容体(ERR)アゴニストです。
アプリケーション
GW4064は以下の用途に使用されています:
  • リポ多糖類(LPS)誘導性炎症およびアポトーシスに対するマウス肝臓保護作用の調査
  • リポ多糖(LPS)により生じた回腸粘膜損傷に対する抑制能の調査
  • 回腸外植片の治療
生物化学的/生理学的作用
GW4064はFXRアゴニストです。GW4064は、核オーファン受容体FXRに対する非ステロイド系の強力なアゴニストです(EC50 = 15 nM)。RARなど他の核内受容体の場合は、1 mM以上の濃度でも作用を示しません。この化合物は、様々な生物活性とFXRの関連を調べる有力な手段となっています。
特徴および利点
本化合物はGlaxoSmithKlineにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G5172-25MG:
G5172-5MG:
G5172-BULK:
G5172-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
GW4064 attenuates lipopolysaccharide-induced hepatic inflammation and apoptosis through inhibition of the Toll-like receptor 4-mediated p38 mitogen-activated protein kinase signaling pathway in mice
Liu HM, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 41(3), 1455-1462 (2018)
Jing Yang et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 260-260 (2017-05-26)
Triptolide (TP), a diterpenoid isolated from
Sarah Farr et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 318(4), G682-G693 (2020-02-01)
Postprandial dyslipidemia is a common feature of insulin-resistant states and contributes to increased cardiovascular disease risk. Recently, bile acids have been recognized beyond their emulsification properties as important signaling molecules that promote energy expenditure, improve insulin sensitivity, and lower fasting
Farnesoid X receptor agonist GW4064 ameliorates lipopolysaccharide-induced ileocolitis through TLR4/MyD88 pathway related mitochondrial dysfunction in mice
Liu HM, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 490(3), 841-848 (2017)
Bile acid administration elicits an intestinal antimicrobial program and reduces the bacterial burden in two mouse models of enteric infection
Tremblay S, et al.
Infection and Immunity, 85(6), e00942-e00916 (2017)