Merck
1302214
USP
(Z)-ググルステロン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(17Z)-プレグナ-4,17(20)-ジエン-3,16-ジオン, 4,17(20)-trans-プレグナジエン-3,16-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28O2
CAS番号:
分子量:
312.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
guggul
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)\C(=C\C)C(=O)C[C@@]24[H]
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4+/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1
InChI Key
WDXRGPWQVHZTQJ-OSJVMJFVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Guggulsterone Z USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
(Z)-ググルステロンは、胆汁酸レセプターのアンタゴニストリガンドとしての作用によってコレステロールを低下させる天然由来製品です。(Z)-ググルステロンは、コレステロール代謝にかかわる数種の遺伝子の転写を調節し、コレステロール濃度を調節する働きを持つ核内ホルモンレセプターです。(Z)-ググルステロンは、ファルネソイドXレセプター(FXR)の選択的モジュレーターでもあります。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3