Merck
PHL89699
(Z)-ググルステロン
phyproof® Reference Substance
別名:
(17Z)-プレグナ-4,17(20)-ジエン-3,16-ジオン, 4,17(20)-trans-プレグナジエン-3,16-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28O2
CAS番号:
分子量:
312.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)\C(=C\C)C(=O)C[C@@]24[H]
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4+/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1
InChI Key
WDXRGPWQVHZTQJ-OSJVMJFVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
(Z)-ググルステロンは、胆汁酸レセプターのアンタゴニストリガンドです。
(Z)-ググルステロンは、胆汁酸レセプターのアンタゴニストリガンドとしての作用によってコレステロールを低下させる天然由来製品です。(Z)-ググルステロンは、コレステロール代謝にかかわる数種の遺伝子の転写を調節し、コレステロール濃度を調節する働きを持つ核内ホルモンレセプターです。(Z)-ググルステロンは、ファルネソイドXレセプター(FXR)の選択的モジュレーターでもあります。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89699-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)