PHL89528
ホルモノネチン
phyproof® Reference Substance
別名:
7-ヒドロキシ-3-(4-メトキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, 7-ヒドロキシ-3-(4-メトキシフェニル)クロモン, 7-ヒドロキシ-4′-メトキシイソフラボン, ダイゼイン 4′-メチルエステル, ビオカニンB, ホルモネチン, ホルモノネトール
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O4
CAS番号:
分子量:
268.26
Beilstein:
237979
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-9,17H,1H3
InChI Key
HKQYGTCOTHHOMP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
アカツメクサに含まれるイソフラボンです。ランブル鞭毛虫(Giardia lamblia)感染に対し、腸粘膜からの栄養型の除去を誘発することにより、少なくとも部分的には有効です。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89528-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
PHL89528-20MG |