Merck
SML1604
Sigma-Aldrich
NDB
≥98% (HPLC)
別名:
Benzamide, 2,6-dichloro-4-(dimethylamino)-N-[3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-N-(phenylmethyl)-, N-Benzyl-N-(3-tert-butyl-4-hydroxy-phenyl)-2,6-dichloro-4-dimethylamino-benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H28Cl2N2O2
CAS番号:
分子量:
471.42
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)C1=CC(Cl)=C(C(N(CC2=CC=CC=C2)C3=CC(C(C)(C)C)=C(O)C=C3)=O)C(Cl)=C1
InChI
1S/C26H28Cl2N2O2/c1-26(2,3)20-13-18(11-12-23(20)31)30(16-17-9-7-6-8-10-17)25(32)24-21(27)14-19(29(4)5)15-22(24)28/h6-15,31H,16H2,1-5H3
InChI Key
IDACWMHIKWNAEO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
NDB is a selective antagonist of human Farnesoid X receptor α (FXRα) that effectively modulates FXRα down-stream genes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3