アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
yellow
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
H2O: ≥5 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
O.Cl.Cl.CCN(CC)CCOc1ccc(Nc2ncc3C=C(C(=O)N(C)c3n2)c4c(Cl)cccc4Cl)cc1
InChI
1S/C26H27Cl2N5O2.2ClH.H2O/c1-4-33(5-2)13-14-35-19-11-9-18(10-12-19)30-26-29-16-17-15-20(25(34)32(3)24(17)31-26)23-21(27)7-6-8-22(23)28;;;/h6-12,15-16H,4-5,13-14H2,1-3H3,(H,29,30,31);2*1H;1H2
InChI Key
FHIIMEXCWLFXBU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0116-5MG:
PZ0116-VAR:
PZ0116-25MG:
PZ0116-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック