Merck
PZ0142
Sigma-Aldrich
PD-180970
≥98% (HPLC)
別名:
6-(2,6-ジクロロフェニル)-2-[(4-フルオロ-3-メチルフェニル)アミノ]-8-メチル-ピリド[2,3-d]ピリミジン-7(8H)-オン, PF-1515965
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H15Cl2FN4O
CAS番号:
分子量:
429.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
yellow
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1C(=O)C(=Cc2cnc(Nc3ccc(F)c(C)c3)nc12)c4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/C21H15Cl2FN4O/c1-11-8-13(6-7-17(11)24)26-21-25-10-12-9-14(20(29)28(2)19(12)27-21)18-15(22)4-3-5-16(18)23/h3-10H,1-2H3,(H,25,26,27)
InChI Key
SLCFEJAMCRLYRG-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PD-180970は、p210 Bcr-Ablチロシンキナーゼの強力なインヒビターです。
特徴および利点
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0142-VAR:
PZ0142-25MG:
PZ0142-5MG:
PZ0142-BULK:
試験成績書(COA)