Merck
T2252
Sigma-Aldrich
アポトランスフェリン ヒト
≥95% protein basis (biuret)
別名:
シデロフィリン, ヒトトランスフェリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
human
品質水準
アッセイ
≥95% protein basis (biuret)
≥98% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
powder
分子量
76-81 kDa
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: 50 mg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TF(7018)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トランスフェリンは、N末端ローブとC末端ローブを持つバイローブ型タンパク質です。これらの各ドメインは、2つのサブドメインに分けられ、サブドメイン間の間隙に金属結合部位があります。1つのトランスフェリン分子は2つの第二鉄イオンに結合できます。アポトランスフェリンは鉄フリー型です。
アプリケーション
アポトランスフェリンは、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、およびシリコンなど生体材料への細菌の付着を強く阻害することが示されています。培地において20 マイクログラム/mLで阻害がみられました。
アポトランスフェリン(ヒト)は、以下の培養のためにダルベッコ改変イーグル培地/Nutrient Mixture F-12で使用されています′:
  • 膵管腺がん(PDAC)細胞株
  • オリゴデンドロサイト
  • 腎近位尿細管上皮(RPTEC/TERT1)細胞
生物化学的/生理学的作用
トランスフェリンは、受容体が介在するエンドサイトーシスにより鉄を運びます。鉄輸送メカニズムは、血液脳関門の内皮細胞に存在しています。トランスフェリンは、鉄恒常性を維持し、鉄関連マーカーです。トランスフェリンレベルの低下は、重度のCOVID-19病態で観察されます。鉄以外の分子にも結合する可能性があるため、標的ドラッグデリバリーで使用できます。
その他情報
非ヘム鉄輸送タンパク質
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
T2252-100MG:
2020150:
T2252-VAR:
T2252-500MG:
T2252-PM:
T2252-BULK:
T2252-5G:
T2252-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Camila Campos-Escamilla et al.
International journal of molecular sciences, 22(24) (2021-12-25)
Human serum transferrin (Tf) is a bilobed glycoprotein whose function is to transport iron through receptor-mediated endocytosis. The mechanism for iron release is pH-dependent and involves conformational changes in the protein, thus making it an attractive system for possible biomedical
Jacob M Smigiel et al.
Molecular cancer research : MCR, 15(4), 478-488 (2017-01-06)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is referred to as a silent killer due to the lack of clear symptoms, a lack of early detection methods, and a high frequency of metastasis at diagnosis. In addition, pancreatic cancer is remarkably resistant to
Agostina Nardone et al.
Cell and tissue banking, 10(4), 301-308 (2009-02-03)
In breast cancer, various clinical parameters are assessed to define clinical stage and thus obtain a more accurate prognosis. However, banks of tumor tissues are an important source of material for studies of risk of recurrence and of features governing
Catherine Claise et al.
International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases, 116, 74-79 (2021-12-25)
Mounting evidence links hyperinflammation in gravely ill patients to low serum iron levels and hyperferritinemia. However, little attention has been paid to other iron-associated markers such as transferrin. The aim of this study was to investigate the association of different
Reza Ardehali et al.
Artificial organs, 26(6), 512-520 (2002-06-20)
Apo-transferrin (apo-Tf), the iron deficient form of Tf, has been identified previously as a potent inhibitor of Staphylococcus epidermidis adhesion to polyurethane surfaces. In this study, the ability of apo-Tf to suppress the adhesion of two other strains of bacteria