Merck
T4132
Sigma-Aldrich
ホロトランスフェリン ヒト
≥98%
別名:
シデロフィリン, 鉄飽和
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
human
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
鉄含有量
1100-1600 μg/g
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... TF(7018)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トランスフェリン(TF)はイチョウに含まれる糖タンパク質に属し、鉄イオンに結合します。タンパク質の相同な N-ローブおよび C-ローブは深い裂溝に単一の鉄結合部位を有しています。TF をコードする遺伝子はヒト染色体 3q22.1 に位置しています。
アプリケーション
ヒトホロトランスフェリンは下記に使用されます。
  • コロニー形成アッセイ
  • トランスフェクションされた HEK-293(ヒト胚腎臓)細胞または骨髄細胞におけるトランスフェリンの取り込みとリサイクル
  • 黄体形成および非黄体形成顆粒膜細胞の調製
生物化学的/生理学的作用
トランスフェリン(TF)は血中の鉄輸送タンパク質です。鉄は血清中で循環しているトランスフェリンに結合して輸送され、細胞表面の受容体に結合します。細胞外のアルカリ性 pH 7.4 では、TF は 1 つまたは 2 つの鉄イオンと結合します。鉄に結合した TF 分子は二量体トランスフェリン受容体(TfR)に結合します。この pH では鉄を含まないトランスフェリンは TfR により認識されません。続いて TfR を含むエンドサイトーシス経路により、複合体全体がエンドサイトーシスにより取り込まれます。細胞内の pH が低下すると、TF から鉄が放出されます。複合体は細胞表面に戻り、アポ-TF 分子が受容体から解離します。
乳がん細胞の治療に、細胞内の鉄濃度を上昇させるホロトランスフェリンおよびアルテミシン誘導体と共に本製品を使用すると、細胞死が上昇することが研究により示されています。
アナリシスノート
アガロースゲル電気泳動によって純度測定
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
T4132-PM:
T4132-100MG:
T4132-500MG:
T4132-BULK:
T4132-VAR:
T4132-5G:
T4132-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Atypical serum transferrin isoform distribution in liver cirrhosis studied by HPLC, capillary electrophoresis and transferrin genotyping.
Arndt T, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 394(1-2), 42-46 (2008)
Selective toxicity of dihydroartemisinin and holotransferrin toward human breast cancer cells.
Singh NP
Life Sciences, 21, 49-56 (2001)
EPCR expression marks UM171-expanded CD34+ cord blood stem cells.
Fares I, et al.
Blood, 116(4), blood-b2016 (2017)
Nattawut Sinsuebphon et al.
Journal of biophotonics, 11(10), e201800037-e201800037 (2018-05-29)
Macroscopic fluorescence lifetime imaging (MFLI) has been proved to be an accurate tool to quantify Förster resonance energy transfer (FRET) lifetime-based assessment of receptor-ligand engagement in vitro and in vivo. Herein, we report on the quantitative comparison of MFLI for
Hypoxia-inducible factor 1 mediates hypoxia-enhanced synthesis of progesterone during luteinization of granulosa cells.
Yoshioka S, et al.
Journal of Reproduction and Development, 63(1), 75-85 (2017)
プロトコル
Separation of HPLC protein standard mixture, analytical standard
Separation of HPLC protein standard mixture, analytical standard