詳細
トランスフェリンは、鉄の吸着部位および保存部位から組織細胞への輸送に関与する血清糖タンパク質です。鉄結合トランスフェリンは、フェロトランスフェリンとも呼ばれ、増殖中の細胞の特定の細胞表面受容体に結合し、エンドサイトーシスにより内部に吸収されます。細胞中に入ると、鉄が細胞内に放出され、鉄を遊離したトランスフェリン(アポトランスフェリン)はエキソサイトーシスにより分解されることなく細胞外に分泌されます。
アプリケーション
トランスフェリンは、インスリンと同様に、大半の無血清培地処方の成分です。トランスフェリンの主な機能は、受容体媒介エンドサイトーシスにより鉄を細胞に輸送することです。
ヒト血清から得たトランスフェリンが、次の培地のサプリメントとして使用されています:
ヒト血清から得たトランスフェリンが、次の培地のサプリメントとして使用されています:
- 分化培地 ケラチノサイト培地造血性内皮培養培地胚様体培地芽細胞コロニー形成細胞培養培地。
物理的形状
溶液(IMDM中に30 mg/mL)、孔径0.2 μmの膜でろ過。鉄飽和は1%未満。本製品はApo-トランスフェリンです。
調製ノート
使用濃度:1:100 μg/mL
保管および安定性
2~8℃で保存します(凍結乾燥物または溶液)。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断には使用しないこと。
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of visualized experiments : JoVE, (49)(49), doi:10-doi:10 (2011-04-15)
The homeostasis of all self-renewing tissues is dependent on adult stem cells. As undifferentiated stem cells undergo asymmetric divisions, they generate daughter cells that retain the stem cell phenotype and transit-amplifying cells (TA cells) that migrate from the stem cell
Quantification of Mouse Hematopoietic Progenitors? Formation Using Time-lapse Microscopy and Image Analysis
Bio-protocol, 9(1), e3137-e3137 (2019)
Iron deficiency affects early stages of embryonic hematopoiesis but not the
endothelial to hematopoietic transition.
endothelial to hematopoietic transition.
bioRxiv (2018)
Scientific reports, 6, 21518-21518 (2016-02-20)
The endothelial to haematopoietic transition (EHT) is a key developmental process where a drastic change of endothelial cell morphology leads to the formation of blood stem and progenitor cells during embryogenesis. As TGFβ signalling triggers a similar event during embryonic
European cells & materials, 22, 420-436 (2011-12-21)
Skeletogenesis and bone fracture healing involve endochondral ossification, a process during which cartilaginous primordia are gradually replaced by bone tissue. In line with a role for cyclooxygenase-2 (COX-2) in the endochondral ossification process, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) were reported to