安全性情報
T4382
Sigma-Aldrich
アポトランスフェリン ヒト
powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
別名:
シデロフィリン, ヒトトランスフェリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
由来生物
human
品質水準
アッセイ
≥98% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
powder
分子量
76-81 kDa
鉄含有量
≤0.005%
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
HIV and HBsAg, source material tested negative
溶解性
H2O: 50 mg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TF(7018)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アポトランスフェリンヒトは糖タンパク質であり、相同のカルボキシルドメインおよびアミノドメインを有しています。両ドメインは鉄分子1つと結合します。トランスフェリンの30%のみがアミノドメイン内の鉄により飽和されています。ヒトのアポトランスフェリンは、ヒト染色体3q22.1に位置する遺伝子TFによってコードされています。
アプリケーション
アポトランスフェリンヒトは以下の用途に使用されています:
  • 高速液体クロマトグラフィー(FPLC)による、アルブミンとトランスフェリンへのビスマスの競合的結合の測定
  • 電気化学的方法によるチタントランスフェリン錯体の研究
  • 細胞生存率研究のためのトランスフェリン溶液の調製およびルテニウム錯体との複合体の形成
生物化学的/生理学的作用
アポトランスフェリンは、乏突起膠細胞の生存および分化に必要です。
アポトランスフェリンは鉄輸送タンパク質です。血漿中のトランスフェリンの濃度は約35 μMです。トランスフェリンは、Ga3+、Ru3+およびAl3+のような治療用、診断用、毒性イオンの輸送にも機能します。TF遺伝子多型は、パーキンソン病と病理学的に関連します。
その他情報
非ヘム鉄輸送タンパク質
関連事項
T 2252と同様
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
T4382-100MG:
T4382-PM:
T4382-500MG:
T4382-VAR:
T4382-1G:
T4382-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Binding of bismuth to serum proteins: implication for targets of Bi (III) in blood plasma
Sun H and Szeto KY
Journal of Inorganic Biochemistry, 94(1-2), 114-120 (2003)
New polydentate Ru (III)-Salan complexes: Synthesis, characterization, anti-tumour activity and interaction with human serum proteins
Matos CP, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 394, 616-626 (2013)
Pooled analysis of iron-related genes in Parkinson's disease: association with transferrin
Rhodes SL, et al.
Neurobiology of Disease, 62, 172-178 (2014)
Direct electrochemistry of the Ti (IV)-transferrin complex: Probing into the transport of Ti (IV) by human serum transferrin
Shen M, et al.
Electrochemical Communications, 13(2), 114-116 (2011)
Junko Iijima et al.
Fukushima journal of medical science, 67(2), 64-70 (2021-08-11)
Spontaneous intracranial hypotension (SIH) is caused by cerebrospinal fluid (CSF) leakage. Patients with SIH experience postural headaches, nausea, etc., due to CSF hypovolemia. Imaging studies and clinical examinations, such as radioisotope (RI) scintigraphy, are useful for diagnosing SIH. However, 20-30%