由来生物
human plasma
詳細
Iron-saturated
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
HIV, HBsAg and HCV, none detected (tested by FDA approved testing methods)
endotoxin, tested
溶解性
H2O: 50 mg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... TF(7018)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トランスフェリンは、血清中に存在する主要な鉄結合細胞送達分子です。無血清細胞培養系では、鉄輸送因子が必要です。細胞は、トランスフェリンと結合した鉄を、細胞表面のトランスフェリン受容体を介して、生理学的に適切な方法で処理するため、トランスフェリンは主要な鉄輸送因子とされています。ヒトホロトランスフェリンは、広範な細胞型に使用できる高親和性のトランスフェリンです。ヒトホロトランスフェリンは、鉄で飽和させてから使用するか、鉄欠乏または鉄不含細胞培養培地に直接添加します。
ホロトランスフェリン、ヒトは、前赤芽球増殖分析のためにロズウェルパーク記念研究所(RPMI)に補充され、また誘導結合プラズマ発光分光用の培養培地にも補充されています。
生物化学的/生理学的作用
生理学的に安定し安全な形態で細胞に鉄を供給します。
調製ノート
60°C(以上)で10時間以上熱処理済みです。
アナリシスノート
ICPによる鉄含量は、ロットごとに報告されています。
アガロースゲル電気泳動によって純度測定
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
T0665-BULK:
T0665-50MG:
T0665-1G:
T0665-500MG:
2020154:
T0665-100MG:
T0665-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Co-operative signalling mechanisms required for erythroid precursor expansion in response to erythropoietin and stem cell factor
Arcasoy O and Jiang X
British Journal of Haematology, 130(1), 121-129 (2005)
Jill M Brown et al.
Nature communications, 9(1), 3849-3849 (2018-09-23)
Self-interacting chromatin domains encompass genes and their cis-regulatory elements; however, the three-dimensional form a domain takes, whether this relies on enhancer-promoter interactions, and the processes necessary to mediate the formation and maintenance of such domains, remain unclear. To examine these
Engineered mitochondrial ferritin as a magnetic resonance imaging reporter in mouse olfactory epithelium
Iordanova B, et al.
Testing, 8(8), e72720-e72720 (2013)
Pamela Sarkar et al.
Cytotherapy, 20(1), 21-28 (2017-09-18)
Clinical trials using ex vivo expansion of autologous mesenchymal stromal cells (MSCs) are in progress for several neurological diseases including multiple sclerosis (MS). Given that environment alters MSC function, we examined whether in vitro expansion, increasing donor age and progressive
Senthil Raja Jayapal et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 15(22), 3070-3081 (2016-09-23)
Cyclin A2 is an essential gene for development and in haematopoietic stem cells and therefore its functions in definitive erythropoiesis have not been investigated. We have ablated cyclin A2 in committed erythroid progenitors in vivo using erythropoietin receptor promoter-driven Cre