安全性情報
T1283
Sigma-Aldrich
ホロトランスフェリン ウシ
Iron-saturated, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
シデロフィリン, シデロフィリン, 鉄飽和
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
製品種目
BioReagent
アッセイ
97-100% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
powder
濃度
~25 mM
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
溶解性
H2O: 50 mg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... TF(280705)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トランスフェリンは、血清中に存在する主要な鉄結合細胞送達分子です。無血清細胞培養系では、鉄輸送因子が必要です。細胞は、トランスフェリンと結合した鉄を、細胞表面のトランスフェリン受容体を介して、生理学的に適切な方法で処理するため、トランスフェリンは主要な鉄輸送因子とされています。ウシホロトランスフェリンは、広範な細胞型に使用できます。ウシホロトランスフェリンは、鉄で飽和させてから使用するか、鉄欠乏または鉄不含細胞培養培地に直接添加します。
アナリシスノート
アガロ-スゲル電気泳動によって純度測定。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T1283-VAR:
T1283-50MG:
T1283-100MG:
2020140:
T1283-1G:
T1283-BULK:
T1283-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Han Hu et al.
Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho, 87(1), 84-91 (2015-10-16)
In this study, bovine mammary epithelial cells were used to study stress responses after cells were exposed to 42°C for 0.5, 1, 3, 5, 8 or 12 h, and 38°C as control. The transcription of the genes (HSP27, HSP70 and
William Schachterle et al.
Nature communications, 8, 13963-13963 (2017-01-17)
Transplanting vascular endothelial cells (ECs) to support metabolism and express regenerative paracrine factors is a strategy to treat vasculopathies and to promote tissue regeneration. However, transplantation strategies have been challenging to develop, because ECs are difficult to culture and little
Wenting Dai et al.
The British journal of nutrition, 123(5), 489-498 (2019-11-13)
Despite the well-characterised mechanisms of amino acids (AA) regulation of milk protein synthesis in mammary glands (MG), the underlying specific AA regulatory machinery in bovine MG remains further elucidated. As methionine (Met) is one of the most important essential and
Guihua Du et al.
Development (Cambridge, England), 147(8) (2020-03-20)
Continual spermatogenesis relies on the actions of an undifferentiated spermatogonial population that is composed of stem cells and progenitors. Here, using mouse models, we explored the role of RNA-binding proteins (RBPs) in regulation of the biological activities of this population.
Francis Biville et al.
PloS one, 9(10), e107612-e107612 (2014-10-08)
The ability to acquire iron from various sources has been demonstrated to be a major determinant in the pathogenesis of Neisseria meningitidis. Outside the cells, iron is bound to transferrin in serum, or to lactoferrin in mucosal secretions. Meningococci can