リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
≤10 ng/mL ED50
分子量
36.4 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
色
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... CSF1(12977)
詳細
M-CSF(マクロファージコロニー刺激因子)は、リンパ球、単球、線維芽細胞、内皮細胞、筋芽細胞、骨芽細胞などの様々な細胞が産生する強力な造血因子です。このタンパク質は、その受容体CSF1R(コロニー刺激因子1受容体)を介して機能します。ヒトの分子はマウスの系で反応性を示しますが、マウスの分子はヒト細胞で活性を示しません。組換えマウスM-CSFは、156個のアミノ酸からなるポリペプチドサブユニット2つからなる36.4 kDaのホモ二量体タンパク質です。
生物化学的/生理学的作用
M-CSFは、リンパ球、単球、線維芽細胞、内皮細胞、筋芽細胞、骨芽細胞などの様々な細胞が産生する強力な造血因子です。組み換えマウスM-CSFは、156個のアミノ酸からなるポリペプチドサブユニット2つからなる36.4 kDaのホモ二量体タンパク質です。
M-CSF(マクロファージコロニー刺激因子)は、血中単球、組織マクロファージ、およびそれらの前駆細胞の増殖、分化、および生存に対する重要な調節因子です。M-CSFは、皮膚の厚さならびに男性および女性の生殖能力の調節に重要な役割を果たすことが示されています。感染症、悪性腫瘍、およびアテローム性動脈硬化の治療に臨床使用されています。骨髄移植後の造血回復を促します。M-CSFは多面的成長因子としても機能し、生殖および器官形成において重要な役割を果たします。M-CSFの欠如は、乳腺、骨、および膵臓の発達障害だけでなく、成長の低下、神経学的および生殖の問題を引き起こす可能性があります。
シーケンス
MKEVSEHCSH MIGNGHLKVL QQLIDSQMET SCQIAFEFVD QEQLDDPVCY LKKAFFLVQD IIDETMRFKD NTPNANATER LQELSNNLNS CFTKDYEEQN KACVRTFHET PLQLLEKIKN FFNETKNLLE KDWNIFTKNC NNSFAKCSSR DVVTKP
物理的形状
10 mMリン酸ナトリウム、50 mM塩化ナトリウム、pH 7.5。
再構成
開封前にバイアルを遠心します。水を用いて0.1~0.5 mg/mLの濃度に溶解します。ボルテックスにかけないでください。この溶液は2~8°Cで1週間保存可能です。長期保存する場合は、安定剤(5%トレハロースなど)を含むバッファーでさらに希釈し、-20~-80°Cで作業用アリコートで保管することをお勧めします。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP3221-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effect of CSF-1 administration on lung maturation in a mouse model of neonatal hyperoxia exposure.
Jones CV, et al.
Respiratory Research, 15, 110-110 (2014)
Chenming Wu et al.
Immunology and cell biology, 97(1), 72-84 (2018-09-13)
The role of specific histone deacetylase (HDAC) proteins in regulating the lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammatory response and its underlying mechanisms are unclear. Here, HDAC2, a class I HDAC family protein, is essential for the LPS-triggered inflammatory response in macrophages. LPS stimulation
Targeted disruption of the mouse colony-stimulating factor 1 receptor gene results in osteopetrosis, mononuclear phagocyte deficiency, increased primitive progenitor cell frequencies, and reproductive defects.
Dai XM, et al.
Blood, 99, 111-120 (2002)
CSF1 overexpression has pleiotropic effects on microglia in vivo.
De I, et al.
Glia, 62, 1955-1967 (2014)
Expression of the M-CSF (CSF-1) gene by human monocytes.
Rambaldi A, et al.
Blood, 69, 1409-1413 (1987)