Merck
T3573
Sigma-Aldrich
RANKリガンド/TRANCE ヒト
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
別名:
NF-KB活性化受容体リガンド(RANKL), TNF関連活性誘導性サイトカイン(TRANCE), オステオプロテゲリンリガンド(OPGL), 破骨細胞分化因子(ODF)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in NSO cells
アッセイ
>90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
1.5-7.5 ng/mL ED50
分子量
glycolysylated recombinant product ~35 kDa by SDS-PAGE
calculated mol wt 23 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TNFSF11(8600)
詳細
腫瘍壊死因子(リガンド)スーパーファミリーメンバー11(Tnfsf11)は、核内因子-κBリガンドの受容体活性化因子(RANKL)としても知られています。type II膜貫通シグナル伝達受容体です。分子量約35 kDaを有します。このタンパクは、細胞内のアミノ末端部および細胞外領域にカルボキシ末端部を有しており、付着茎および受容体結合領域を有しています。Tnfsf11は、ヒト染色体13q14.11に位置しています。
アプリケーション
RANK Ligand/TRANCEヒトは、分化の刺激に使用されています。
RANK Ligand/TRANCEヒトは破骨細胞分化測定のためのin vitro破骨細胞活性アッセイで使用されています。
生物化学的/生理学的作用
RANKリガンド/TRANCEはTNFス-パ-ファミリ-に属しています。c-junN末端キナ-ゼを活性化し、T細胞の増殖や樹枝状細胞機能を強化し、破骨細胞形成・リンパ節の器官形成を誘導します。マウス、ヒトRANKリガンドのアミノ酸一致率は85%です。RANKはRANKリガンドに対する細胞表面受容体です。
RANKリガンド(NF-kBリガンドの受容体活性化因子(RANKL))は、TNF-related activation induced cytokines(TRANCE)またはオステオプロテゲリンリガンドとも呼ばれており、腫瘍壊死因子(TNF)ファミリーに属するタンパクです。本化合物は成熟樹状細胞を刺激し、サイトカイン産生を誘導します。また、RANKLは骨リモデリングを促進し、血管新生活性を有しています。
物理的形状
1 μgのキャリアタンパクあたり50 μgのBSAを含む20 mM MOPSおよび500 mM NaCl、pH 6.5の、0.2 μmフィルター濾過済み溶液から凍結乾燥されています。
アナリシスノート
生物活性は、マウス脾細胞での破骨細胞分化の誘導を指標として測定しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T3573-BULK:
T3573-10UG-PW:
T3573-VAR:
T3573-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
RANKL employs distinct binding modes to engage RANK and the osteoprotegerin decoy receptor
Nelson C A, et al.
Structure, 20(11), 1971-1982 (2012)
Matrine prevents bone loss in ovariectomized mice by inhibiting RANKL-induced osteoclastogenesis
Chen X, et al.
Faseb Journal, 31(11), 4855-4865 (2017)
Jeong-Ki Min et al.
The Journal of biological chemistry, 278(41), 39548-39557 (2003-08-02)
Vascular endothelial growth factor (VEGF) is known as a key regulator of angiogenesis during endochondral bone formation. Recently, we demonstrated that TNF-related activation-induced cytokine (TRANCE or RANKL), which is essential for bone remodeling, also had an angiogenic activity. Here we
Cytosolic phospholipase A2 and eicosanoids modulate life, death and function of human osteoclasts in vitro
Allard-Chamard H, et al.
Prostaglandins, Leukotrienes, and Essential Fatty Acids, 90(4), 117-123 (2014)
R Josien et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 162(5), 2562-2568 (1999-03-11)
TNF-related activation-induced cytokine (TRANCE) is a member of the TNF family recently identified in activated T cells. We report here that TRANCE mRNA is constitutively expressed in memory, but not naive, T cells and in single-positive thymocytes. Upon TCR/CD3 stimulation