安全性情報
SRP2138
Sigma-Aldrich
LXR β 異性体、リガンド結合ドメイン (211-461), GST タグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
LXR-b, LXRB, NER, NER-I, RIP15, UNR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~55.8 kDa
包装
pkg of 10 μg
濃度
300 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... NR1H2(7376)
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
肝臓X受容体(LXR)は、コレステロールと胆汁酸の代謝を調節する核内受容体です。LXRにはLXRaとLXRbの2つのサブタイプがあります。LXRbは肝臓、小腸、腎臓および脾臓で選択的に発現されています。対照的にLXRaは遍在性に発現されています。この2つのLXR遺伝子のゲノム構造およびプロモーター領域には、特定の調節部位が含まれています。このことは、LXRが免疫系において生理的な役割を果たしている可能性を示唆しています。他の核内受容体と同様、LXRはレチノイドX受容体(RXR)とヘテロ二量体を形成してその機能を発揮します。LXRは天然のオキシステロールにより活性化され、ATP結合カセット輸送体1(ABC1)、ATP結合カセット輸送体8(ABC8)、およびコレステロールエステル転送タンパク(CETP)などの標的遺伝子の発現を調節しています。LXRaノックアウトマウスの肝臓で発現するLXRbは、LXRaの欠失を代償することはありません。さらにLXRbは、プロモーターのレポーター遺伝子(1塩基[DR1]隔てられた特異的な直列反復配列を含む)エレメントの転写を活性化できますが、LXRaは活性化できません。このことは、LXRbが異なる生理的機能をもつことを示唆しています。
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2138-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D J Peet et al.
Current opinion in genetics & development, 8(5), 571-575 (1998-10-31)
The liver X receptors (LXRs) are a family of transcription factors that were first identified as orphan members of the nuclear receptor superfamily. The identification of a specific class of oxidized derivatives of cholesterol as ligands for the LXRs has
P J Willy et al.
Genes & development, 9(9), 1033-1045 (1995-05-01)
We have identified a new retinoid response pathway through which 9-cis retinoic acid (9cRA) activates transcription in the presence of LXR alpha, a member of the nuclear receptor superfamily. LXR alpha shows a specific pattern of expression in visceral organs
R Apfel et al.
Molecular and cellular biology, 14(10), 7025-7035 (1994-10-01)
The steroid/hormone nuclear receptor superfamily comprises several subfamilies of receptors that interact with overlapping DNA sequences and/or related ligands. The thyroid/retinoid hormone receptor subfamily has recently attracted much interest because of the complex network of its receptor interactions. The retinoid