Merck
T3196
Sigma-Aldrich
Heptakis(2,3,6-tri-O-benzoyl)-β-cyclodextrin
>95%
別名:
β-Cyclodextrin heptakis(2,3,6-tri-O-benzoate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C182H154O56
分子量:
3237.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
アッセイ
>95%
形状
powder
保管温度
2-8°C
アプリケーション
For capillary electrophoresis
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T3196-5G:
T3196-BULK:
T3196-1G:
T3196-VAR:
試験成績書(COA)