安全性情報
766690
Sigma-Aldrich
Methyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
別名:
Methyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, Methyl alpha-N-acetyl-D-galactosamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17NO6
CAS番号:
分子量:
235.23
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
mp
190-200 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C9H17NO6/c1-4(12)10-6-8(14)7(13)5(3-11)16-9(6)15-2/h5-9,11,13-14H,3H2,1-2H3,(H,10,12)/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1
InChI Key
ZEVOCXOZYFLVKN-ZEBDFXRSSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
766690-BULK:
766690-VAR:
766690-1G:
766690-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)