Merck
SML3970
Sigma-Aldrich
S1RA
≥98% (HPLC)
別名:
4-{2-[5-Methyl-1-(naphthalen-2-yl)-1H-pyrazol-3-yloxy]ethyl}morpholine, E 52862, E-52862, E52862, MR 309, MR-309, MR309
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H23N3O2
CAS番号:
分子量:
337.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
, White to light Brown
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
room temp
生物化学的/生理学的作用
Selective, high-affinity sigma-1 receptor antagonist with antinociceptive efficacy in vivo.
S1RA (E-52862) is a selective, high-affinity sigma-1 receptor antagonist (human/guinea pig σ1 Ki = 17/23.5 nM; σ2 Ki = 9.3 μM/rat, >1 μM/guinea pig). S1RA exerts dose-dependent antinociceptive effects in several neuropathic pain models in mice in vivo (16 - 64 mg/kg i.p.).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3970-10MG:
SML3970-BULK:
SML3970-VAR:
SML3970-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)