アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
溶解性
DMSO: 8 mg/mL, clear
SMILES記法
CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
InChI
1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
InChI Key
RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HRH1(3269) , HTR1A(3350) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , HTR7(3363)
mouse ... Slc6a2(20538)
rat ... Adra1a(29412) , Drd1a(24316) , Drd2(24318) , Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Htr2c(25187) , Slc6a3(24898) , Slc6a4(25553)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M0443-VAR:
M0443-10MG:
M0443-50MG:
M0443-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック