アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(Oc1ccc(Oc2cnc3ccc(Cl)cc3n2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H13ClN2O4/c1-10(17(21)22)23-12-3-5-13(6-4-12)24-16-9-19-14-7-2-11(18)8-15(14)20-16/h2-10H,1H3,(H,21,22)
InChI Key
NUQZXROIVGBRGR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TOP2B(7155)
生物化学的/生理学的作用
XK469 is a topoisomerase IIβ inhibitor; apoptosis inducer.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
X3628-VAR:
X3628-5MG:
X3628-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)