アッセイ
>98% (HPLC)
フォーム
solid
色
off-white to tan
溶解性
DMSO: soluble >20 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(NC(=O)Nc2ccc3n(C)ccc3c2)sn1
InChI
1S/C14H14N4OS/c1-9-7-13(20-17-9)16-14(19)15-11-3-4-12-10(8-11)5-6-18(12)2/h3-8H,1-2H3,(H2,15,16,19)
InChI Key
USFUFHFQWXDVMH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD5(1816) , HTR1E(3354) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
rat ... Adra1a(29412) , Gabra2(29706) , Htr1a(24473) , Htr2b(29581) , Htr3a(79246)
アプリケーション
- to inhibit Htr2b signaling to test its effect on hepatic stellate cell (HSC) activation in three-month-old adult zebrafish
- to test its effect on the inhibition of fluoxetine effects in depressive-like behavioral studies in mice
- to test its effect in reducing scratching behavior evoked by sertraline in mice
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S0693-10MG:
S0693-IP:
S0693-BULK:
S0693-VAR:
S0693-50MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)