アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -48 to -68°
薬剤管理
USDEA Schedule IIIN; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
色
light yellow to yellow
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C
InChI
1S/C19H24O2/c1-18-9-7-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(18)8-10-19(18,2)21/h7,9,11,16-17,21H,3-6,8,10H2,1-2H3/t16-,17+,18+,19+/m1/s1
InChI Key
CCCIJQPRIXGQOE-XWSJACJDSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
R0908-10MG:
R0908-BULK:
R0908-VAR:
R0908-SMPL:
R0908-50MG:
試験成績書(COA)