Merck
SML3854
Sigma-Aldrich
Potassium clavulanate cellulose (1:1)
≥97% (NMR)
別名:
(2R,3Z,5R)-3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid potassium clavulanate cellulose (1:1), Z-(3R,5R)-2-(β-Hydroxyethylidene)clavam-3-carboxylic acid potassium clavulanate cellulose (1:1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H10O5)n
分子量:
237.25
UNSPSCコード:
51111800
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥97% (NMR)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
Clavulanic acid is an orally available and potent mechanism-based β-lactamase inhibitor. In combination with β-lactam antibiotic clavulanic acid can overcome antibiotic resistance in bacteria that produce β-lactamase. Clavulanic acid is produced by Streptomyces clavuligerus.
注意
Hygroscopic
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3854-BULK:
SML3854-VAR:
SML3854-10MG:
SML3854-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)