安全性情報
MAK222
Sigma-Aldrich
Beta-Lactamase Inhibitor Screening Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
別名:
β-Lactamase Inhibitor Screening Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
検出方法
colorimetric
保管温度
−20°C
詳細
β-Lactamase (β-lactamase, βL, EC 3.5.2.6) is an enzyme first identified in Escherichia coli and has been described as penicillinase. A number of βLs have since been identified from various bacteria. β-Lactamases specifically hydrolyze β-lactam rings present in antibiotics such as penicillin, cephalosporins, monobactam, and carbapenem, and confer resistance against these antibiotics.
アプリケーション
Beta-Lactamase Inhibitor Screening Kit has been used in enzymatic assays.
特徴および利点
Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
Suitable for the screening of inhibitors of β-Lactamase
原理
The β-Lactamase Inhibitor Screening Kit is a rapid, simple and sensitive assay that is suitable for high throughput screening of β-Lactamase inhibitors. βL activity is measured by hydrolyzing a chromogenic cephalosporin called nitrocefin, producing a colorimetric product (A490), proportional to the enzymatic activity present.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • β-Lactamase Assay Buffer
  • Nitrocefin, in DMSO
  • β-Lactamase
  • Inhibitor Control, Clavulanic acid
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Evaluation of 1, 4, 7-Triazacyclononane (TACN) as a potential Metallo-B-Lactamase inhibitor in Enterobacteriaceae: Restoring the Activity of B-lactams
Somboro A M, et al.
bioRxiv, 366146-366146 (2018)
Anou M Somboro et al.
Applied and environmental microbiology, 85(3) (2018-11-28)
Metallo-β-lactamase (MBL)-producing Enterobacteriaceae are of grave clinical concern, particularly as there are no metallo-β-lactamase inhibitors approved for clinical use. The discovery and development of MBL inhibitors to restore the efficacy of available β-lactams are thus imperative. We investigated a zinc-chelating