詳細
Penicillinase from Bacillus cereus is both an extracellular and cell-bound enzyme. It has a single polypeptide chain and has a molecular weight of 31 kDa. It lacks cysteine in the protein sequence.
アプリケーション
ペニシリンの製造に用いられます。
Penicillinase from Bacillus cereus may be used in the preparation of biosensor for amperometric detection of hydrolysis of penicillin.
生物化学的/生理学的作用
ペニシリナーゼは、ペニシリンのβ-ラクタム環の加水分解を特異的に触媒します。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.0、25°C、1分間で、1.0 μmolの特定の基質を加水分解する酵素量です。販売は、ベンジルペニシリン単位に基づいて販売されています。この国際単位(ベンジルペニシリンを基質として使用)は、約600 Levyユニットおよび約75 Pollockユニットに相当します。
その他情報
体液中または培養液中のβーラクタム系抗生物質を分解するのに用いられます。ペニシリン測定用;イソペニシリンN合成酵素の共役酵素アッセイ;エストラジオ-ルのELISA測定;ペニシリナ-ゼのオプト-ド に用います。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
61305-VAR:
61305-25MG:
61305-BULK:
61305-1EA:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Properties of penicillinase from Bacillus cereus 569
Imsande J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 245(9), 2205-2212 (1970)
P K Pandey et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 190(3), 175-184 (1990-10-15)
An enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA) for measuring oestradiol directly in plasma without extraction utilizing antibodies raised against oestradiol-3-(O-carboxymethyl) ether-bovine serum albumin conjugate, and oestradiol-6-(O-carboxymethyl) oxime linked to penicillinase (EC 3.5.2.6) as a marker was developed. Polyvinyl 96-well microtitre plates were
T. Scheper et al.
Analytica Chimica Acta, 163, 111-111 (1984)
Flow injection determination of penicillins using immobilized penicillinase in a single bead string reactor.
R Gnanasekaran et al.
Analytical chemistry, 57(6), 1005-1009 (1985-05-01)
W. Hobel et al.
Biosensors And Bioelectronics, 7, 549-549 (1992)