Merck
SML3808
Sigma-Aldrich
Firategrast
≥98% (HPLC)
別名:
SB 683699, T 0047, T-0047, (αS)-α-[(2,6-Difluorobenzoyl)amino]-4′-(ethoxymethyl)-2′,6′-dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4-propanoic acid, (S)-2-(2,6-Difluorobenzamido)-3-(4′-(ethoxymethyl)-2′,6′-dimethoxy-[1,1′-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, SB-683699
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H27F2NO6
CAS番号:
分子量:
499.50
UNSPSCコード:
51111800
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
Firategrast is an orally available, potent and selective antagonist of α4β1/α4β7 integrins. Firategrast inhibits α4β1/α4β7 integrin-mediated transferring of lymphocytes into the central nervous system (CNS). In phase II trial it demonstrated a reduction of new contrast enhancing MRI lesions in patients with relapsing remitting MS.
Orally available, potent and selective antagonist of α4β1/α4β7 integrins
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3808-BULK:
SML3808-5MG:
SML3808-VAR:
SML3808-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)