SML2097
Lys05
≥98% (HPLC)
別名:
Lys-01 3HCl, Lys-05, Lys01 3HCl, N-(7-Chloroquinolin-4-yl)-N′-[2-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]ethyl]-N′-methylethane-1,2-diamine trihydrochloride, N1-(7-Chloroquinolin-4-yl)-N2-[2-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]ethyl]-N2-methylethane-1,2-diamine trihydrochloride, PS-1001, PS1001
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2097-BULK:
SML2097-25MG:
SML2097-VAR:
SML2097-5MG:
試験成績書(COA)