Merck
SML1629
Sigma-Aldrich
エゼチミブ
≥98% (HPLC)
別名:
(3R,4S)-1-(4-フルオロフェニル)-3-[(S)-3-(4-フルオロフェニル)-3-ヒドロキシプロピル]-4-(4-ヒドロキシフェニル)アゼチジン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H21F2NO3
CAS番号:
分子量:
409.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMF: soluble ≥15 mg/mL
DMSO: soluble ≥15 mg/mL
ethanol: soluble ≥15 mg/mL
methanol: soluble ≥15 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(C=C1)=CC=C1N([C@H](C2=CC=C(O)C=C2)[C@H]3CC[C@H](O)C4=CC=C(F)C=C4)C3=O
InChI
1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22+,23-/m1/s1
InChI Key
OLNTVTPDXPETLC-XPWALMASSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
エゼチミブは、コレステロールの腸での吸収に欠かせないことが確認されたニールマン・ピック病C1様1(NPC1L1)タンパク質によるコレステロールの取り込みを阻害することで腸コレステロール吸収を阻害します。エゼチミブは、腸管腔において膵脂肪分解酵素を阻害することなくコレステロール吸収を選択的に遮断します。
エゼチミブは、腸コレステロール吸収を低下させる非スタチン系薬剤です。さらに、急性冠症候群を発症したことがあり、低密度リポタンパク質(LDL)コレステロール値がガイドライン推奨範囲内であった患者における心血管イベントのリスクを低下させることもできます。
再構成
エゼチミブを水溶性バッファーに溶解させるには、エタノールに溶解した後、バッファーで希釈しなければなりません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1629-25MG:
SML1629-25MG-PW:
SML1629-VAR:
SML1629-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wang, D.Q.
Annual Review of Physiology, 69, 221-248 (2011)
Garcia-Calvo, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 102, 8132-8137 (2005)
Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes.
Cannon C P, et al.
The New England Journal of Medicine, 372(25), 2387-2397 (2015)
Wojciech G Garbacz et al.
Molecular pharmacology, 94(4), 1145-1154 (2018-07-27)
Cholesterol is essential for numerous biologic functions and processes, but an excess of intracellular cholesterol can be toxic. Intestinal cholesterol absorption is a major determinant of plasma cholesterol level. The liver X receptor (LXR) is a nuclear receptor known for