certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1269028
APIファミリー
ezetimibe
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(C=C1)=CC=C1N([C@H](C2=CC=C(O)C=C2)[C@H]3CC[C@H](O)C4=CC=C(F)C=C4)C3=O
InChI
1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22+,23-/m1/s1
InChI Key
OLNTVTPDXPETLC-XPWALMASSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関するすべての情報は、分析証明書でご覧いただけます。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
エゼチミブは、2-アゼチジオンコレステロール吸収阻害剤のクラスに属しています。食事由来および胆汁由来コレステロールの吸収を選択的にブロックするため、腸壁を介したコレステロールの輸送を阻止します。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
エゼチミブは、2-アゼチジオンコレステロール吸収阻害剤のクラスに属しています。食事由来および胆汁由来コレステロールの吸収を選択的にブロックするため、腸壁を介したコレステロールの輸送を阻止します。
アプリケーション
この医薬品二次標準物質は、以下に使用することもできます:
- バルクおよび医薬品剤形のエゼチミブを定量するための2つの分光光度法の開発
- キャピラリー電気泳動(CE)を用いた錠剤形のエゼチミブおよびアトルバスタチンの分離および定量
- ICHガイドラインに従って検証される、逆相高速液体クロマトグラフ(RP-HPLC)安定性表示法による併用錠剤のバルサルタンおよびエゼチミブの同時推定
- 医薬品剤形のロスバスタチン、テルミサルタン、エゼチミブ、およびアトルバスタチンのRP-HPLC法によるマルチアッセイ
- 分光測光法およびTLC濃度測定法を用いた医薬品剤形のエゼチミブおよびアトルバスタチンカルシウムの定量分析
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
脚注
この物質の分析証明書の例をご覧になるには下の欄にLRAC1517と入力してください。この証明書は一例であり入手されたロットのものではない可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1866-1G:
PHR1866-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Spectrophotometric determination of ezetimibe
Lakshmi P, et al.
E-Journal of Chemistry, 7, 101-104 (2010)
Stability-indicating HPLC method for the simultaneous determination of valsartan and ezetimibe in Pharmaceuticals
Ramachandran S, et al.
Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 13, 809-817 (2014)