Merck
SML1606
Sigma-Aldrich
リン酸オセルタミビル
≥98% (HPLC)
別名:
GS4104, (3R,4R,5S)-4-アセトアミド-5-アミノ-3-(1-エチルプロポキシ)-1-シクロヘキセン-1-カルボン酸エチルエステル リン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H28N2O4 ·H3PO4
CAS番号:
分子量:
410.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -26 to -36°, c = 1 in H2O
white to beige
溶解性
H2O: 30 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
OP(O)(O)=O.CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](N)C1
InChI
1S/C16H28N2O4.H3O4P/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19;1-5(2,3)4/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)/t13-,14+,15+;/m0./s1
InChI Key
PGZUMBJQJWIWGJ-ONAKXNSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
リン酸オセルタミビルは、インフルエンザウイルスノイラミニダーゼ阻害剤です。 抗ウイルス薬であるリン酸オセルタミビルは、インフルエンザAおよびインフルエンザBの治療、およびインフルエンザ曝露後の予防に臨床で使用されています。 リン酸オセルタミビルは肝臓で加水分解され、活性型のオセルタミビルカルボン酸塩になります。オセルタミビルカルボン酸塩は、ウイルス複製に不可欠なインフルエンザウイルスノイラミニダーゼを阻害します。オセルタミビルはさまざまなインフルエンザAおよびBサブタイプに対して広いスペクトラムの活性を示し、ノイラミニダーゼのIC50値はウイルスサブタイプによって、1 nM未満から約30 nMです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1606-BULK:
SML1606-VAR:
SML1606-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R H Beigi et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 98(4), 403-405 (2015-06-26)
Pregnancy heightens the risk of adverse outcomes from influenza infections. This is true for both seasonal epidemics as well as occasional pandemics. Seasonal influenza vaccines are the focus of disease prevention and are recommended for all pregnant women in any
Mohamed A Kamal et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 59(9), 5388-5395 (2015-06-24)
A population drug-disease model was developed to describe the time course of influenza virus with and without oseltamivir treatment and to investigate opportunities for antiviral combination therapy. Data included viral titers from 208 subjects, across 4 studies, receiving placebo and
Brian E Davies
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 65 Suppl 2, ii5-ii10 (2010-03-20)
Influenza is a transmissible viral pathogen that continues to cause substantial morbidity and mortality. Oseltamivir is an orally administered antiviral medication that selectively inhibits the influenza neuraminidase enzymes that are essential for viral replication. Treatment of infected children > or
Enkhtaivan Gansukh et al.
Food chemistry, 334, 127508-127508 (2020-07-28)
Quercetin, a potential polyphenolic which possesses several biological effects. The influenza virus polymerase basic 2 (PB2) subunit of RNA polymerase responsible for replication, degree of virus conservation and active target site for designing specific antivirals. The quercetin derivatives downloaded from