Merck
SML1313
Sigma-Aldrich
BMS 204352
≥98% (HPLC)
別名:
(3S)-(+)-(5-クロロ-2-メトキシフェニル)-1,3-ジヒドロ-3-フルオロ-6-(トリフルオロメチル)-2H-インドール-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10ClF4NO2
CAS番号:
分子量:
359.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1NC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2[C@@]1(C3=CC(Cl)=CC=C3OC)F
InChI
1S/C16H10ClF4NO2/c1-24-13-5-3-9(17)7-11(13)15(18)10-4-2-8(16(19,20)21)6-12(10)22-14(15)23/h2-7H,1H3,(H,22,23)/t15-/m0/s1
InChI Key
ULYONBAOIMCNEH-HNNXBMFYSA-N
アプリケーション
BMS 204352は薬剤投与に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
BMS 204352はカリウムチャネル調節因子です。
BMS 204352はカリウムチャネル調節因子です。もともと大コンダクタンスの強力なオープナーとして開発されたカルシウム活性化(Maxi-K、KCa1.1、BK)カリウムチャネルであるBMS 204352は、Kv7(KCNQ)チャネルにおいて正の調節因子として機能します。
BMS 204352(MaxiPost [(3S)-(+)-(5-クロロ-2-メトキシフェニル)-1,3-ジヒドロ-3-フルオロ-6-(トリフルオロメチル)-2H-インドール-2-オン)])は、虚血性脳卒中の治療に使用されています。また、KNCQ4(KQT様サブファミリー、メンバー4)およびKCNQ5(KQT様サブファミリー、メンバー5)の活性化因子としても作用し、同等の効力を有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1313-25MG:
SML1313-VAR:
SML1313-BULK:
SML1313-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mohammad Al-Mahdi Al-Karagholi et al.
Cephalalgia : an international journal of headache, 40(11), 1145-1154 (2020-08-28)
Preclinical data implicate large conductance calcium-activated potassium (BKCa) channels in the pathogenesis of headache and migraine, but the exact role of these channels is still unknown. Here, we investigated whether opening of BKCa channels would cause headache and vascular effects
Rescue of fragile X syndrome phenotypes in Fmr1 KO mice by a BKCa channel opener molecule.
Hebert B, et al.
Orphanet Journal of Rare Diseases, 9(1), 124-124 (2014)
CRL4 antagonizes SCFFbxo7-mediated turnover of cereblon and BK channel to regulate learning and memory.
Song T, et al.
PLoS Genetics, 14(1), e1007165-e1007165 (2018)
A small molecule activator of KCNQ2 and KCNQ4 channels.
Probe Reports from the NIH Molecular Libraries Program (2013)
METABOLISM, PHARMACOKINETICS, AND PROTEIN COVALENT BINDING OF RADIOLABELED MAXIPOST IN HUMANS.
Zhang D, et al.
Drug Metabolism and Disposition, 33(1), 83-93 (2004)