Merck
SML0280
Sigma-Aldrich
2′-インジルビン
≥98% (HPLC)
別名:
3-(1,3-ジヒドロ-3-オキソ-2H-インドール-2-イリデン)-1,3-ジヒドロ-2H-インドール-2-オン; [Δ2,3′-ビインドリン] -2′,3-ジオン(7CI,8CI), C.I. 73200, NSC 105327, インジゴプルプリン, インジゴレッド, クロウピチンB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10N2O2
CAS番号:
分子量:
262.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1Nc2ccccc2\C1=C3\Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C16H10N2O2/c19-15-10-6-2-4-8-12(10)17-14(15)13-9-5-1-3-7-11(9)18-16(13)20/h1-8,17H,(H,18,20)/b14-13-
InChI Key
CRDNMYFJWFXOCH-YPKPFQOOSA-N
生物化学的/生理学的作用
インジルビンは、GSK-3βおよびサイクリン依存性キナーゼ(CDK1/サイクリンB、CDK2/サイクリンA、CDK2/サイクリンE、CDK4/サイクリンD1、CDK5/p35)の阻害剤です。また、インジルビンはアリール炭化水素受容体(AHR)の特異的リガンドです。
インジルビンは、GSK-3βの阻害剤であり、AHRの特異的なリガンドです。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のGSK-3のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0280-25MG:
SML0280-BULK:
SML0280-VAR:
SML0280-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
BIO ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B1686
BIO
資料
We offers many products related to GSK-3 for your research needs.
We offers many products related to GSK-3 for your research needs.