製品名
BIO, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
色
dark red
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O\N=C1\C(Nc2ccccc12)=C3\C(=O)Nc4cc(Br)ccc34
InChI
1S/C16H10BrN3O2/c17-8-5-6-9-12(7-8)19-16(21)13(9)15-14(20-22)10-3-1-2-4-11(10)18-15/h1-7,18,22H,(H,19,21)/b15-13-,20-14+
InChI Key
DDLZLOKCJHBUHD-WAVHTBQISA-N
アプリケーション
- MTT (3-(4,5-ジメチルチアゾール-2-イル)-2,5-ジフェニルテトラゾリウムブロミド) 細胞増殖アッセイ
- 胚性幹細胞(ESC)の培地栄養補助剤として
- ヒト真皮乳頭細胞(hDPC)におけるグリコーゲンシンターゼキナーゼ3 β(GSK-3β)の阻害
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B1686-IP:
B1686-VAR:
B1686-25MG:
B1686-BULK:
B1686-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Naive pluripotent stem cells are located within the epiblast of mature blastocysts. These primitive “ground-state” cells may be cultured in vitro using specialized media and small molecule inhibitors.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.