安全性情報
SML0651
Sigma-Aldrich
OAC1
≥98% (HPLC)
別名:
N-1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridin-5-yl-benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11N3O
CAS番号:
分子量:
237.26
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[nH]1c2c(cc1)cc(nc2)NC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H11N3O/c18-14(10-4-2-1-3-5-10)17-13-8-11-6-7-15-12(11)9-16-13/h1-9,15H,(H,16,17,18)
InChI Key
HWJRIFZDXJKJJN-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
OAC1 enhances iPSC reprogramming efficiency by enhancing Oct4 and Nanog driven gene expression.
OAC1 enhances iPSC reprogramming efficiency by enhancing Oct4 and Nanog driven gene expression. Treatment of mouse embryonic fibroblasts transduced with Oct2, Sox2, Klf4 and c-myc displayed a two-fold increase in the formation of ESC-like clones. OAC1 treated cells display a hypomethylated state of Oct4 promoter DNA.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0651-BULK:
SML0651-VAR:
SML0651-25MG:
SML0651-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)