Merck
SML1650
Sigma-Aldrich
OAC2
≥97% (HPLC)
別名:
N-1H-Indol-5-yl-benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12N2O
CAS番号:
分子量:
236.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
, off-white to gray and beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NC1=CC=C(NC=C2)C2=C1)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C15H12N2O/c18-15(11-4-2-1-3-5-11)17-13-6-7-14-12(10-13)8-9-16-14/h1-10,16H,(H,17,18)
InChI Key
JCAFGYWSIWYMOX-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
OAC2 (Oct4 activating compound 2) is an activator of Octamer-binding transcription factor 4 (Oct4), which is involved in the self-renewal of undifferentiated embryonic stem cells, regulating embryonic stem cell pluripotency.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1650-5MG:
SML1650-VAR:
SML1650-BULK:
SML1650-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)