由来生物
Streptomyces kaniharaensis
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
色
white to off-white
溶解性
DMSO: soluble 1 mg/mL
H2O: soluble 3 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
viruses (Antiretroviral)
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI Key
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
SMB00287-10MG:
SMB00287-BULK:
SMB00287-10MG-PW:
SMB00287-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SMB00287-10MG | 4061832992358 |