Merck
SML1428
Sigma-Aldrich
O4I2
≥98% (HPLC)
別名:
2-[(4-Chlorophenyl)amino]-4-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-((4-chlorophenyl)amino)thiazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11ClN2O2S
CAS番号:
分子量:
282.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OCC)C1=CSC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=N1
InChI
1S/C12H11ClN2O2S/c1-2-17-11(16)10-7-18-12(15-10)14-9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,2H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
ULUBAPWNHROTEU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
O4I2 is a potent inducer of the Octamer-binding transcription factor 4 (Oct3/4) in various human cell lines including human fibroblasts. In principle O4I2 could be a useful tool for chemical-mediated induction of pluripotency in somatic cells.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1428-VAR:
SML1428-BULK:
SML1428-25MG:
SML1428-5MG:
試験成績書(COA)