Merck
SML0151
Sigma-Aldrich
CCT036477
≥98% (HPLC)
別名:
α-(4-クロロフェニル)-2-メチル-N-2-ピリジニル-1H-インドール-3-メタンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H18ClN3
CAS番号:
分子量:
347.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to tan
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL (warm to 60°C)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1[nH]c2ccccc2c1C(Nc3ccccn3)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C21H18ClN3/c1-14-20(17-6-2-3-7-18(17)24-14)21(15-9-11-16(22)12-10-15)25-19-8-4-5-13-23-19/h2-13,21,24H,1H3,(H,23,25)
InChI Key
IFOHRIXRQPOHQZ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CCT036477は、Wntシグナリングのインヒビターです。β-カテニン量に変化は与えませんが、シグナリングパスウェイのβ-カテニンの段階で標的遺伝子の転写をブロックします。CCT036477は、複数のがん細胞株の増殖を阻害するとともに、in vivoでも明らかな活性が認められており、ゼブラフィッシュやアフリカツメガエルの胚発生とWnt標的遺伝子の発現を阻止しています。
Wntシグナリングアンタゴニスト
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0151-25MG:
SML0151-VAR:
SML0151-BULK:
SML0151-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Linwei Li et al.
PLoS genetics, 15(2), e1007996-e1007996 (2019-02-15)
Pharyngeal pouches, a series of outpocketings that bud from the foregut endoderm, are essential to the formation of craniofacial skeleton as well as several important structures like parathyroid and thymus. However, whether pharyngeal pouch progenitors exist in the developing gut
Rohit Mathur et al.
Journal of hematology & oncology, 8, 63-63 (2015-06-07)
Mantle cell lymphoma (MCL) is an aggressive and incurable form of non-Hodgkin's lymphoma. Despite initial intense chemotherapy, up to 50% of cases of MCL relapse often in a chemoresistant form. We hypothesized that the recently identified MCL-initiating cells (MCL-ICs) are