由来生物
synthetic (organic)
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥97% (titration)
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
屈折率
n20/D 1.527 (lit.)
bp
118 °C/5 mmHg (lit.)
溶解性
water: miscible 0.1 M
密度
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC(O)CS
InChI
1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M6145-25ML:
M6145-500ML:
M6145-VAR:
M6145-BULK:
M6145-250ML:
M6145-100ML:
M6145-50ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック