アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to tan
溶解性
DMSO: ≥5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C1CCC(CC1)C(CC2CCCCN2)C3CCCCC3
InChI
1S/C19H35N.C4H4O4/c1-3-9-16(10-4-1)19(17-11-5-2-6-12-17)15-18-13-7-8-14-20-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h16-20H,1-15H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
JDZOTSLZMQDFLG-BTJKTKAUSA-N
遺伝子情報
human ... CPT1B(1375) , CPT2(1376) , MTOR(2475)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
マレイン酸ペルヘキシリンは、冠血管拡張を調節し、運動誘発性頻脈をブロックします。狭心症および異型狭心症の治療に使用されます。マレイン酸ペルヘキシリンは、心臓の代謝物質として機能します。これは、末梢神経障害、乳頭浮腫を伴う頭蓋内圧亢進、および近位ミオパシーと関連しています。
アプリケーション
ペルヘキシリンマレイン酸塩は、ワーム寿命アッセイのストックとして使用されています。また、脂肪酸の酸化をブロックするために使用されています。
ペルヘキシリンマレイン酸塩は、脂肪酸酸化をブロックするために使用されています。また、5′アデノシン一リン酸活性化プロテインキナーゼ(AMPK)活性化剤として、および虫の寿命アッセイで使用されています。
生物化学的/生理学的作用
マレイン酸ペルヘキシリンは、抗狭心症用代謝変調剤です。これは、ミトコンドリアの酵素カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼCPT-1を阻害し、CPT-2をそれより低い程度で阻害します。そのため、心筋基質の利用が長鎖脂肪酸から炭水化物にシフトして、以前と同量のO2を消費してもグルコースと乳酸の利用とATPの生産が増加します。その結果、心筋の効率が向上します。マレイン酸ペルヘキシリンもmTORC1の活性を阻害することが最近判明しました。
抗狭心症用代謝変調剤のカルニチンパルミトイルトランスフェラーゼインヒビターです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
SML0120-VAR:
SML0120-IP:
SML0120-50MG:
SML0120-BULK:
SML0120-10MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
[Amphiphilic cationic drug myopathy, drug-induced lysosomal storage lipidosis].
T Kumamoto
Ryoikibetsu shokogun shirizu, (36)(36), 263-266 (2001-10-13)
Ryuichiro Yamamoto et al.
Journal of bone and mineral metabolism, 31(1), 26-33 (2012-09-27)
Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) is a rare autosomal dominant disorder characterized by progressive heterotopic ossification. FOP is caused by a gain-of-function mutation in ACVR1 encoding the bone morphogenetic protein type II receptor, ACVR1/ALK2. The mutant receptor causes upregulation of a
Accurate Drug Repositioning through Non-tissue-Specific Core Signatures from Cancer Transcriptomes
Xu C, et al.
Testing, 25(2), 523-535 (2018)
Harel Gilutz et al.
Therapeutic drug monitoring, 34(2), 227-231 (2012-02-11)
Concomitant treatment with amiodarone and perhsexiline has been considered to be relatively contraindicated because of the hypothetical risk of potentiated adverse effects mediated by additive inhibition of carnitine palmitoyl transferase 1. To study the prevalence of adverse effects associated with
Ryuta Koishi et al.
Journal of interferon & cytokine research : the official journal of the International Society for Interferon and Cytokine Research, 22(3), 343-350 (2002-05-30)
The novel colony-stimulating factor (CSF) inducer leustroducsin B (LSN-B), which was isolated from Streptomyces platensis, has been shown to have potent cytokine-inducing activities in clonal human bone marrow-derived stromal cell line KM-102 and in primary human bone marrow-derived stromal cells.