Merck
SML0113
Sigma-Aldrich
ブレキナールナトリウム塩 水和物
≥97% (HPLC)
別名:
6-フルオロ-2-(2′-フルオロ[1,1′-ビフェニル]-4-イル)-3-メチル-4-キノリンカルボン酸 ナトリウム 水和物, Biphenquinate(ビフェンキナート) ナトリウム 水和物, DuP 785 水和物, NSC 368390 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H14F2NO2·Na · xH2O
CAS番号:
分子量:
397.35 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
off-white to brown
溶解性
DMSO: ≥5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.[Na+].Cc1c(nc2ccc(F)cc2c1C([O-])=O)-c3ccc(cc3)-c4ccccc4F
InChI
1S/C23H15F2NO2.Na.H2O/c1-13-21(23(27)28)18-12-16(24)10-11-20(18)26-22(13)15-8-6-14(7-9-15)17-4-2-3-5-19(17)25;;/h2-12H,1H3,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
IZXTTXFXRQGHKO-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
ブレキナールナトリウム塩水和物は、ジヒドロオロト酸デヒドロゲナーゼ(DHODH)阻害剤として、以下の用途に使用されています。
  • 薬物反応アッセイに
  • 細胞のピリミジンプールの枯渇を誘導するために
  • 細胞増殖アッセイに
ブレキナールナトリウム塩水和物は細胞シグナル伝達研究において使用される可能性があります。
生物化学的/生理学的作用
ブレキナールは、ヒトおよびマウスのモデルにおいて難治性固形がんに対する抗腫瘍作用を発揮します。がん細胞におけるピリミジンプールの枯渇と腫瘍の抑制には継続的な治療が必要です。
ブレキナールは、ピリミジンde novo生合成経路における4つ目の酵素であるジヒドロオロト酸デヒドロゲナーゼ(DHODH)を阻害して、DNAとRNAの合成を妨げます。ブレキナールは、フラビウイルス(デングウイルス、ウエストナイルウイルス、黄熱病ウイルス、およびポワッサンウイルス)ならびにプラス鎖RNAアルファウイルス(西部ウマ脳炎ウイルス)やマイナス鎖RNAラブドウイルス(水疱性口内炎ウイルス)までを含めた幅広いウイルスに対して抗ウイルス活性を持つことが最近確認されています。
ブレキナールナトリウム塩水和物は、ジヒドロオロト酸デヒドロゲナーゼ(DHODH)阻害剤です。抗ウイルス性
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0113-25MG:
SML0113-5MG:
SML0113-BULK:
SML0113-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Identification of new activators of mitochondrial fusion reveals a link between mitochondrial morphology and pyrimidine metabolism
Miret-Casals L, et al.
Cell Chemical Biology, 25(3), 268-278 (2018)
PTEN regulates glutamine flux to pyrimidine synthesis and sensitivity to dihydroorotate dehydrogenase inhibition
Mathur D, et al.
Cancer Discovery, 7(4), 380-390 (2017)
Oncogenic KRAS supports pancreatic cancer through regulation of nucleotide synthesis
Santana-Codina N, et al.
Nature Communications, 9(1), 4945-4945 (2018)
C L Arteaga et al.
Cancer research, 49(16), 4648-4653 (1989-08-15)
Brequinar sodium is a 4-quinolinecarboxylic acid analogue that inhibits dihydroorotate dehydrogenase and subsequent de novo pyrimidine biosynthesis. It has shown dose-dependent antineoplastic activity against several mouse and human tumor models. This trial evaluated Brequinar given as a single daily i.v.
Thale Kristin Olsen et al.
JCI insight, 7(17) (2022-08-10)
Despite intensive therapy, children with high-risk neuroblastoma are at risk of treatment failure. We applied a multiomic system approach to evaluate metabolic vulnerabilities in human neuroblastoma. We combined metabolomics, CRISPR screening, and transcriptomic data across more than 700 solid tumor