アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
溶解性
deionized water: 8 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.Cl.C1CN=C(N1)N\N=C\c2c3ccccc3c(\C=N\NC4=NCCN4)c5ccccc25
InChI
1S/C22H22N8.2ClH/c1-2-6-16-15(5-1)19(13-27-29-21-23-9-10-24-21)17-7-3-4-8-18(17)20(16)14-28-30-22-25-11-12-26-22;;/h1-8,13-14H,9-12H2,(H2,23,24,29)(H2,25,26,30);2*1H/b27-13+,28-14+;;
InChI Key
KINULKKPVJYRON-PVNXHVEDSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
B4563-10MG:
B4563-50MG:
B4563-VAR:
B4563-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)