SML2883
Paquinimod
≥98% (HPLC), powder, immunomodulator
別名:
ABR 215757, ABR 25757, ABR-215757, ABR-25757, ABR215757, ABR25757, N,5-Diethyl-1,2-dihydro-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-phenyl-3-quinolinecarboxamide, N-Ethyl-N-phenyl-1,2-dihydro-5-ethyl-4-hydroxy-1-methyl-2-oxoquinoline-3-carboxamide, N-Ethyl-N-phenyl-5-ethyl-1,2-dihydro-4-hydroxy-1-methyl-2-oxoquinoline-3-carboxamide
About This Item
おすすめの製品
product name
Paquinimod, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2883-25MG:
SML2883-BULK:
SML2883-VAR:
SML2883-5MG:
試験成績書(COA)