Merck
396494
Sigma-Aldrich
アミノグアニジン 塩酸塩
≥98%
別名:
グアニルヒドラジン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2NHC(=NH)NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
110.55
Beilstein:
3909606
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
solid
mp
162-166 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.NNC(N)=N
InChI
1S/CH6N4.ClH/c2-1(3)5-4;/h4H2,(H4,2,3,5);1H
InChI Key
UBDZFAGVPPMTIT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
動物の一酸化窒素(NO)-シンターゼの阻害剤の研究で、塩酸アミノグアニジンが報告されています。Fourier(フーリエ)法と最小二乗法により、塩酸アミノグアニジンの結晶構造が調べられています。その結晶は単斜晶であり、アミノグアニジニウムイオンのグアニジン部分は平面です。
アプリケーション
ラットの結紮誘発歯周炎における歯槽骨の消失の減少に及ぼす効果を調べるために、一酸化窒素シンターゼ(NOS)阻害剤として塩酸アミノグアニジンが使用される場合があります。また、これはEscherichia coli(大腸菌)とStaphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)の両方に対する抗菌活性を有する5-グアニルヒドラゾン誘導体の合成に使用される場合があります。
生物化学的/生理学的作用
構成型および誘導型NOシンターゼの双方を阻害します。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
396494-BULK:
396494-100G:
396494-VAR:
396494-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The crystal structure of aminoguanidine hydrochloride.
Bryden JH.
Acta Crystallographica, 10(11), 677-680 (1957)
Lina Nordquist et al.
Advances in experimental medicine and biology, 765, 185-193 (2012-08-11)
Sustained hyperglycemia is closely associated with increased risk to develop nephropathy. We have previously reported alterations in the intrarenal oxygen metabolism already after the early onset of diabetes. Furthermore, formation of advanced glycation end-products (AGE) is postulated as a major
A K Gadad et al.
European journal of medicinal chemistry, 35(9), 853-857 (2000-09-28)
6-Arylimidazo[2,1-b]-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamides 3 on Vilsmeier-Haak reaction produced 5-formyl-6-arylimidazo[2,1-b]-1,3, 4-thiadiazole-2-[N-(dimethylaminomethino)]sulfonamides 4, while 3 on treatment with potassium thiocyanate in the presence of bromine in acetic acid produced 5-thiocyanato-2-sulfonamides 6. Interaction of 4 with aminoguanidine hydrochloride in ethanol produced the corresponding 5-guanylhydrazone derivatives
A K Glyan'ko
Biochemistry. Biokhimiia, 78(5), 471-476 (2013-07-16)
The level of nitric oxide (NO) in roots of 2-day-old etiolated pea (Pisum sativum L.) seedlings was investigated by fluorescence microscopy using the fluorescent probe 4,5-diaminofluorescein diacetate. Segments representing transversal (cross) cuts of the roots having thickness of 100 to
Zahid M Delwar et al.
Cancer research, 78(3), 718-730 (2017-11-10)
The first oncolytic virotherapy employing HSV-1 (oHSV-1) was approved recently by the FDA to treat cancer, but further improvements in efficacy are needed to eradicate challenging refractory tumors, such as glioblastomas (GBM). Microglia/macrophages comprising approximately 40% of a GBM tumor