交差性
rat, Drosophila, wide range
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
dot blot: 1:10,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2.5 μg/mL using rat cerebellum
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Gabra1(29705)
詳細
抗GABAは、免疫原としてGABA-BSAを使用してウサギで産生されます。本抗体は、免疫特異的な精製方法により抗血清から単離されます。抗原特異的な親和性単離により、GABAに特異的には結合しない免疫グロブリンなど、基本的にすべてのウサギ血清タンパク質が除去されます。
GABA(γ-アミノ酪酸)は、原核生物から脊椎動物まで、いくつかの生物に認められる多機能性分子です。これは、末梢神経系や内分泌系などの非神経構造に存在します。GABAは、酵素グルタミン酸デカルボキシラーゼ(GAD)によるグルタミン酸の脱炭酸の後に生成されます。
GABA(γ-アミノ酪酸)は、原核生物から脊椎動物まで、いくつかの生物に認められる多機能性分子です。これは、末梢神経系や内分泌系などの非神経構造に存在します。GABAは、酵素グルタミン酸デカルボキシラーゼ(GAD)によるグルタミン酸の脱炭酸の後に生成されます。
免疫原
BSAに抱合したγ-アミノ酪酸(GABA)。
アプリケーション
E19日齢のラット胚の脳から採取した新皮質細胞におけるGABAの発現が、ウサギ抗GABA抗体を用いた免疫蛍光法により検出されました。抗GABA抗体と2つの抗GAD抗体を用いて三重IF染色が行われました。ラット、マウス、ウサギ、モルモット、およびトカゲなど様々な動物の脳外套から単離した細胞を用い、GABAの発現が免疫組織化学により分析されました。IHCは、0.01M PBS pH 7.4 + 0.5% トリトン-x100の溶液で1:1000に希釈したウサギ抗GABA抗体を用いて行われました。
ウサギ抗GABA抗体は、1:4000の希釈率でラット海馬組織の電子顕微鏡分析に使用されています。Drosophila(ショウジョウバエ)およびPeriplaneta americana(ワモンゴキブリ)脳細胞を用いて1:100~1:750の範囲の希釈で免疫細胞化学用途にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
GABA(γ-アミノ酪酸)は、中枢神経系における主要な抑制性神経伝達物質であり、いくつかの末梢組織において神経調節物質としても機能します。これは、心拍数、血圧および呼吸プロセスを制御します。GABAは、GABA/ベンゾジアゼピン受容体と相互作用し、統合された塩素チャンネルを開くことにより、神経細胞の阻害を促進します。ドットブロットアッセイにおいて、ウサギ抗GABA抗体はGABAおよびGABAキーホールリンペットヘモシアニン(KLH)との陽性の結合を示し、ウシ血清アルブミン(BSA)とは陰性の結合を示します。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)
保管および安定性
連続使用する場合、2~8℃で最大1ヵ月間保存します。長期間保存する場合、溶液はワーキングアリコートの状態で凍結される場合もあります。凍結融解を繰り返すことはお勧めしません。長期間の保存で軽微な濁りが生じた場合は、使用前に遠心分離により溶液を澄明化します。
免責事項
本製品に付随する当社のカタログまたは他の会社の文書に特に明記されていない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用され、以下に示す他の目的で使用してはならず、また、これらに限定されません。未承認の商業使用、in vitro診断用途、ex vivoまたはin vivo治療用途、またはヒトもしくは動物へのあらゆる種類の消費または適用。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
A2052-100UL:
A2052-BULK:
A2052-.2ML:
A2052-.5ML:
A2052-VAR:
A2052-25UL:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gamma-aminobutyric acid (GABA) metabolism in mammalian neural and nonneural tissues.
Tillakaratne N J, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part A, Physiology, 112(2), 247-263 (1995)
Effect of GABA on blood pressure and blood dynamics of anesthetic rats.
Ma P, et al.
International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 8(8), 14296-14296 (2015)
Ping Wang et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 9, 188-188 (2015-06-05)
GABAA receptors mediate fast inhibitory neurotransmission in the brain. Dysfunction of these receptors is associated with various psychiatric/neurological disorders and drugs targeting this receptor are widely used therapeutic agents. Both the efficacy and plasticity of GABAA receptor-mediated neurotransmission depends on
Central gamma-aminobutyric acid involvement in blood pressure control.
Gillis R A, et al.
Federation Proceedings, 43(1), 32-38 (1984)
Rachel I Wilson et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 25(40), 9069-9079 (2005-10-07)
Drosophila olfactory receptor neurons project to the antennal lobe, the insect analog of the mammalian olfactory bulb. GABAergic synaptic inhibition is thought to play a critical role in olfactory processing in the antennal lobe and olfactory bulb. However, the properties