Merck
11140
Sigma-Aldrich
(+)-L-アスコルビン酸ナトリウム
BioXtra, ≥99.0% (NT)
別名:
L(+)-アスコルビン酸 ナトリウム塩, ビタミンC ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NaO6
CAS番号:
分子量:
198.11
Beilstein:
3767246
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058010
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.0% (NT)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +105±2°, c = 5% in H2O
損失
≤0.2% loss on drying, 110 °C
white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 642.6 g/L at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
InChI Key
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アスコルビン酸ナトリウムは、アスコルビン酸塩鉱物としても知られるアスコルビン酸のナトリウム塩であり、一般にビタミンCと呼ばれています。この水溶性分子にはさまざまな用途があり、特に細胞生物学では酸化的ストレスを軽減するための還元剤として極めて重要な役割を果たします。その重要性は生化学的研究にまでおよび、ヒトおよび動物の両方に必須の栄養素として機能します。また、アスコルビン酸ナトリウムは、細胞代謝に関与する多くの酵素の補因子として作用し、メタボロミクス研究における内因性抗酸化剤、補酵素、および代謝産物としての役割を果たします。
生化学的研究では、L-アスコルビン酸ナトリウム塩は、コラーゲン沈着エンハンサーおよび弾性繊維形成阻害剤としての多用途性が示されています。これらの性質は、細胞のプロセスとメカニズムを理解するための幅広い用途に役立つため、生化学、メタボロミクスおよび細胞生物学のさまざまな側面を研究するために欠かせないツールとなっています。
ビタミンC(アスコルビン酸)は低分子量炭水化物で、エン-ジオール構造をもちます。自然界に豊富に存在する水溶性の電子供与体です。ビタミンCは、果物や野菜に豊富に含まれています。
アプリケーション
(+)-L-アスコルビン酸ナトリウムは、以下の用途に使用されています:
  • アロエベラ栄養補助食品の抗酸化作用と細胞毒性作用を調べるための標準として
  • 5-エチニル-2′-デオキシウリジン(EdU)を用いた、ミトコンドリアDNA複製検出のための溶液Bの調製
  • EdU標識液の調製
  • β-ガラクトシダーゼ染色液の調製
生物化学的/生理学的作用
ビタミンC(アスコルビン酸)は、還元剤として働きます。血管機能において重要な役割を果たします。
特徴および利点
  • メタボロミクスおよび生化学の研究に使用可能
  • 多数の研究用途に適した高品質化合物
その他情報
私たちの生化学品ラインアップについて詳細な情報をご希望の場合は、このフォームに必要事項を入力してください。
キラルビルディングブロック合成のための開始物質; L-アスコルビン酸、レビュー
同等製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
11140-6X250G:
11140-VAR:
11140-50G:
11140-250G:
11140-1KG:
11140-6X1KG:
11140-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H. Omura and K. Yamafuji et al.
Antibiotics, Vitamins and Hormones, 115-115 (1977)
J.A.J.M. Vekemans et al.
Rec. Trav. Chim., 104, 266-266 (1987)
J.A. Vekemans et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1093-1093 (1987)
Transmembrane Ca2+ signaling and a new class of inhibitors.
H Hidaka et al.
Methods in enzymology, 139, 570-582 (1987-01-01)
Michael Bauer et al.
Cell reports, 29(12), 3785-3795 (2019-12-19)
Adenoviruses (AdVs) cause respiratory, ocular, and gastrointestinal tract infection and inflammation in immunocompetent people and life-threatening disease upon immunosuppression. AdV vectors are widely used in gene therapy and vaccination. Incoming particles attach to nuclear pore complexes (NPCs) of post-mitotic cells, then rupture
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.