蒸気圧
7.3 mmHg ( 25 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
powder
反応適合性
reaction type: click chemistry
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
密度
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 麦わらのアルコール分解によるレブリン酸メチルの生成。
- 酸化剤としての過酸化水素の存在下でのアミンのイミンへの選択的酸化。
- アジドとアルキンのクリック反応による1,2,3-トリアゾールの合成。
- マイクロ波支援Huisgen型付加環化による修飾ポリ(N-ビニルピロリドン)の合成。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C1297-500G:4548173190570
C1297-VAR:
C1297-BULK:
C1297-100G:4548173190563